Läs mer
Kaliumpermanganat, Ph. Eur. Betyg, 0,02M, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11814403 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11814403 1 L Varje
1 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11814403 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 3005300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 0.02M (0.1N) POTASSIUM PERMANGANATE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
  • P391-Samla upp spill.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Permanganate 99%