Läs mer
Kaliumpermanganat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. Eur., USP , 99 till 100,5 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Permanganate |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| UN-nummer | 1490 |
| Formel vikt | 158.03g/mol |
| Procent renhet | 99 to 100.5% |
| Kvalitet | puriss. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium permanganate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium permanganate