Läs mer
Kaliumpermanganat, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072023 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
500g
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15633390
Brand: Honeywell-Fluka 31404100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-64-7
Molekylformel KMnO4
Molekylvikt (g/mol) 158.032
MDL-nummer MFCD00011364
InChI-nyckel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-namn kalium;permanganat
LEDER [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Permanganate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Kvantitet 100 g
UN-nummer 1490
Formel vikt 158.03g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium permanganate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium permanganate