Specifications
| Kemiskt namn eller material | Potassium Permanganate |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7722-64-7, 7732-18-5 |
| Molekylformel | KMnO4 |
| Koncentration | 0.01 M |
| Synonym | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| InChI-nyckel | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | kaliummangansoylolat |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.03 |
| Show More |