Läs mer
Kaliumpermanganatlösning 0,02M (0,1N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beskrivning
Kaliumpermanganatlösning 0,02M (0,1N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lila |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium permanganate