Läs mer
Kaliumpermanganatlösning, 0,02M, Fisher Chemical™ Produktkod.: 12930764
compliance-icons
Kaliumpermanganatlösning, 0,02M, Fisher Chemical™
Produktkod. 12930764 Handla allt Fisher Chemical Produkter
100 mL, 100ml
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12930764
Brand: Fisher Chemical SOL 119 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.02mol/L
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1155396 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum26/09/2025 ProduktkodSOL 119 100
Partinummer1146647 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/08/2025 ProduktkodSOL 119 100
Partinummer1122939 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum13/06/2025 ProduktkodSOL 119 100
Partinummer1072196 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/03/2025 ProduktkodSOL 119 100
Partinummer1066954 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum04/03/2025 ProduktkodSOL 119 100
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium permanganate 0.2M Volumetric Solution (SOL 119)
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kaliumpermanganatlösning, 0,02M, Fisher Chemical™ >