Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Permanganate |
| CAS | 7722-64-7, 7732-18-5 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Molekylformel | KMnO4 |
| Synonym | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| InChI-nyckel | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | kaliummangansoylolat |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.03 |
| PubChem CID | 516875 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium permanganate 0.2M Volumetric Solution
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .