Läs mer
Kaliumpermanganatlösning, 0,02M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12940884 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12940884 1000 mL Glasflaska 1000ml
1 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12940884 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 046 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00 SEK
    578.43 SEK / 1000ml
    Save 168.57 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium permanganate solution
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel KMnO4
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
InChI-nyckel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
IUPAC-namn kaliummangansoylolat
Molekylvikt (g/mol) 158.03
PubChem CID 516875
Kvalitet Eu. Ph. Referens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.02M
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Potassium permanganate 0.02M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005300
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .