Läs mer
Potassium Pyroantimonate Solution, Ph. Eur. Kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11767966 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 11767966
Brand: Reagecon 1071301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj från ett brett utbud av reagens- och standardlösningar. Reagecon ™Potassium Pyroantimonate Solution, Ph. Eur. Betyget är tillverkat och testat i enlighet med Ph. Eur.
European Pharmacopoeia Solutions
  • Reagenser och standardlösningar i kapitel 2 och 4 i nuvarande Ph. Eur.
  • Alla är tillverkade och testade i enlighet med Ph. Eur.
  • Levereras med ett analyscertifikat
  • Varunummer och utgångsdatum anges på alla produktetiketter
Specifikationer
Kvantitet 125 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • POTASSIUM PYROANTIMONATE SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide,potassium hexahydroxoantimonate