Läs mer
Kaliumpermanganatlösning, volumetrisk, 0,2 M KMnO4 (1N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium permanganate solution |
| Namnnotering | Volumetric, 0.2 M KMnO4 (1N) |
| CAS Min % | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Linjär formel | KMnO4 |
| UN-nummer | UN3082 |
| Formel vikt | 158.03 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.2 M KMnO4 (1N) |
| Förpackning | Glasflaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium permanganate solution
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium permanganate