Läs mer
Kaliumpermanganat, standardlösning för volymetrisk analys, lösning 0,02M (0,1N), uppfyller spec. av Ph. Eur., Thermo Scientific™
Produktkod. 17790719 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Utseende:
Purple-black liquid
Produktkod. Utseende
17790719 Purple-black liquid
1 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17790719 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 474370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 SEK
    600.91 SEK / 1 L
    Save 19.09 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium permanganate
CAS 7722-64-7
Linjär formel KMnO4
Merck Index XIII 7740
Produktlinje Reagents
Utseende Purple-black liquid
Densitet 1