Läs mer
Kaliumperoxydisulfat, 97 %
Produktkod. 11488186
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488186 2500 g 2500g
11478186 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15310.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270,309 g/mol
Kaliumperoxidisulfat används som oxidationsmedel i organisk syntes. Det är involverat i Elbs persulfat oxidation av fenoler och Boyland-Sims oxidation av aniliner. I lösning ger det radikaler och används för att initiera polymerisationsreaktioner för att framställa styren-butadiengummi och polytetrafluoreten. Det används som blekmedel i olika hårblekningsmedel, som jonbytesmedel, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumperoxidisulfat används som oxidationsmedel i organisk syntes. Det är involverat i Elbs persulfat oxidation av fenoler och Boyland-Sims oxidation av aniliner. I lösning ger det radikaler och används för att initiera polymerisationsreaktioner för att framställa styren-butadiengummi och polytetrafluoreten. Det används som blekmedel i olika hårblekningsmedel, som jonbytesmedel, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med organiska material, starka reduktionsmedel, pulveriserade metaller, starka baser, alkoholer, fosfor, anhydrider, halogener och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-21-1
Molekylformel K2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 270.309
MDL-nummer MFCD00011386
InChI-nyckel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-namn dikalium;sulfonatooxisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium peroxydisulfate
Smältpunkt 100 °C (dec.)
Kvantitet 2500 g
Odör Luktfritt
Densitet 2.477
Linjär formel K2S2O8
UN-nummer UN1492
Merck Index 14,7656
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 270.33
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.