Läs mer
Kaliumperoxydisulfat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 15437345
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437345 250 g 250g
15447345 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046939.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270,309 g/mol
Kaliumpersulfat är en kraftfull oxidant som vanligtvis används för att initiera polymerisationer. Kaliumpersulfat används för blekning och textilavslagning, som oxidationsmedel och antiseptisk, vid rening av ammoniumsulfat och vid tillverkning av tvål och läkemedel. Det används också som laboratorieoxidationsmedel och fotokemikalie. Det är en livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-21-1
Molekylformel K2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 270.309
MDL-nummer MFCD00011386
InChI-nyckel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-namn dikalium;sulfonatooxisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium peroxydisulfate
Smältpunkt 100 °C (dec.)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Densitet 2.477 g/mL
Linjär formel K2S2O8
UN-nummer UN1492
Merck Index 14,7656
Löslighetsinformation Den är mycket löslig i vatten. Det är olösligt i alkohol.
Formel vikt 270.31
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.