missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kaliumperoxymonosulfatsulfat, TRC

Produktkod. 30138769
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138769 100 g
30006483 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138769 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP698200100G
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 37222-66-5
Molekylformel H3K5O18S4
Molekylvikt (g/mol) 614.76
Synonym Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (K5(HSO5)2(HSO4)(SO4)), Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (K5[HSO3(O2)]2(HSO4)(SO4)), Basolan 2448, Caro Salt, Caroat, Caroate, Caro's Salt, Caro's Triple Salt, Curox, L-Gel, Oxone, PS 16, PS 16 (salt), Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (2KHSO5.KHSO4.K2SO4), Potassium persulfate triple salt, Urutora San
IUPAC-namn pentakalium; vätesulfat; hydroxysulfat; sulfat
LEDER [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OOS(=O)(=O)[O-].OOS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium Peroxymonosulfate Sulfate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
Formel vikt 613.6388
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.