Läs mer
Potassium perrhenate, 99% (metals basis), Re 64%
Produktkod. 11371219
Change view
Kvantitet:
0.2 g
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
0.2g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371219 2 g 2g
11391219 0.2 g 0.2g
11381219 10 g 10g
11301229 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11371219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011411.04
Request Bulk or Custom Format
Ett kraftfullt oxidationsmedel
Ett kraftfullt oxidationsmedel. Används även för spektrometri, katodbeläggning av volframtråd och som katalysator. Kaliumperrenat används som starkt oxidationsmedel och används vid syntes av teknetium- och rheniummetallorganiska radiofarmaka.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10466-65-6
Molekylformel KO4Re
Molekylvikt (g/mol) 289.30
MDL-nummer MFCD00011365
InChI-nyckel QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium perrhenate, potassiumperrhenate, k.o4re, potassium rhenium oxide kreo4, perrhenic acid hreo4 , potassium salt, potassium perrhenate vii, acmc-1bx96, perrhenic acid potassium salt, potassium oxido trioxo rhenium, potassium perrhenate kreo4
PubChem CID 3661560
IUPAC-namn kalium;oxido(trioxo)rhenium
LEDER [K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1360°C to 1370°C
Kemiskt namn eller material Potassium perrhenate
Smältpunkt 550°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 289.3
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Re 64%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.643
Densitet 4.887 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.