Läs mer
Kaliumpersulfat, BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15578094 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578094 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
1 options
Produktkod. 15578094 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 323901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Syror och standarder som är renade och karakteriserade för användning i spårämnesanalys i intervallet låga delar per miljard (ppb)
    Lämplig för fosfat- och kvicksilverbestämningar
Kemiska identifierare
CAS 7727-21-1
Molekylformel K2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 270.309
InChI-nyckel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-namn dikalium;sulfonatooxisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Persulfate
Kvantitet 500 g
Formel vikt 270.32
Procent renhet 99.5%
Kvalitet BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 2.48kg