Läs mer
Kaliumpersulfat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10214540 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10214540 250 g 250g
10224540 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10214540 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6640/50
Request Bulk or Custom Format
K2O8S2, CAS-nummer-7727-21-1, antion, dikaliumperoxidisulfat, kaliumpersulfat, caswell nr. 700, dikaliumperoxodisulfat, dikaliumpersulfat, kaliumperoxidisulfat, kaliumperoxidisulfat, kaliumperoxodisulfat, unii-6b86k0mczc, 250g, vit, 270,3g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-21-1
Molekylformel K2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 270.309
MDL-nummer 11386
InChI-nyckel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-namn dikalium;sulfonatooxisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Smältpunkt 100°C
Färg Vitt
pH 4 till 5
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Formel vikt 270.3g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium persulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304-VID INANDNING:.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .