Läs mer
Potassium Persulfate, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Produktkod. 10000290 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10000290 10 g Glass Jar 10g
1 options
Produktkod. 10000290 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/P560/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 100°C
CAS 7727-21-1
Färg White
pH 4 to 5
Fysisk form Solid
Kvantitet 10 g
Molekylformel K2O8S2
MDL-nummer 11386
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
InChI-nyckel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dipotassium;sulfonatooxy sulfate
Molekylvikt (g/mol) 270.309
PubChem CID 24412
Formel vikt 270.3g/mol
Förpackning Glass Jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium persulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .