Läs mer
Kaliumfenolat, TRC
Produktkod. 30418853
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30418853 1 g
1 options
Produktkod. 30418853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9929331G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phenolate
CAS 100-67-4
Molekylformel C6H5KO
Kvantitet 1 g
Synonym Phenoxypotassium, Potassium Carbolate, Potassium Phenate, Potassium Phenylate
InChI formel InChI=1S/C6H6O.K/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
LEDER [K+].[O-]c1ccccc1
IUPAC-namn kalium; fenoxid
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Formel vikt 131.9977