Läs mer
Kaliumfenyltrifluoroborat, 98 %
Produktkod. 11328516
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328516 5 g 5g
11318516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17568.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 153766-81-5 | C6H5BF3K | 184,01 g/mol
Aryltrifluorboratsalter är mer nukleofila än motsvarande arylboronsyror och genomgår ligandfria Pd-katalyserade korskopplingsreaktioner med arendiazoniumtetrafluoroborater för att ge goda utbyten av biaryler. Suzuki Cross-Coupling utförs med hjälp av organotrifluorborater som ett potent boronsyrasurrogat. I närvaro av dikarbonyl(2,4-pentandionato)rhodium(I), 39295, adderas K-aryl- och alkenyltrifluorborater till aldehyder och enoner för att ge sekundära alkoholer respektive mättade ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Aryltrifluoroboratsalter är mer nukleofila än motsvarande arylboronsyror och genomgår ligandfria Pd-katalyserade korskopplingsreaktioner med arendiazoniumtetrafluoroborater för att ge goda utbyten av biaryler. Suzuki Cross-Coupling utförs med hjälp av organotrifluorborater som ett potent boronsyrasurrogat. I närvaro av dikarbonyl(2,4-pentandionato)rhodium(I), 39295, adderas K-aryl- och alkenyltrifluorborater till aldehyder och enoner för att ge sekundära alkoholer respektive mättade ketoner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153766-81-5
Molekylformel C6H5BF3K
Molekylvikt (g/mol) 184.01
MDL-nummer MFCD01318172
InChI-nyckel DVAFPKUGAUFBTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium phenyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenyl borate, potassium trifluoro phenyl boranuide, pubchem11425, potassiumphenyltrifluoroborate, amtb100, phenyltrifluoropotassioboron v, potassium trifluoro phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro phenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-phenyl-boranuide
PubChem CID 23675248
IUPAC-namn kalium;trifluoro(fenyl)boranuid
LEDER [B-](C1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phenyltrifluoroborate
Smältpunkt 296 °C till 301 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7782070
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 184
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.