Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kaliumfosfat, 0,5 M buffertlösning, pH 7,5
Produktkod. 15494139
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Produktkod. 15494139
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61553.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.084 g/mol
Kaliumfosfatbuffert används vanligtvis som en komponent för en mängd olika medier som används i odling av mikroorganismer, som en komponent i fosfatbuffrad saltlösning. Förutom att hjälpa till att bibehålla pH, tillför den essentiellt fosfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumfosfatbuffert används vanligtvis som en komponent för en mängd olika medier som används i odling av mikroorganismer, som en komponent i fosfatbuffrad saltlösning. Förutom att hjälpa till att bibehålla pH, tillför den essentiellt fosfat.
Löslighet
Löslig i vatten, Olöslig i etanol, alkohol.
Anmärkningar Förvara
en förseglad flaska som innehåller det dehydrerade mediet vid 2 - 30C. När behållaren har öppnats och packats igen, placeras den i en miljö med låg luftfuktighet vid samma lagringstemperatur. Skydda från fukt och ljus genom att hålla behållaren tätt stängd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.084
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn kaliumdivätefosfat
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Koncentration 0,5 M buffertlösning.
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.