Läs mer
Kaliumfosfat, 97 %
Produktkod. 15469019
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469019 2000 g 2000g
15479019 100 g 100g
15489019 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15168.0P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 SEK
    1528.65 SEK / 2000g
    Save 296.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7778-53-2 | K{3}O{4}P
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 1340 °C
CAS 7778-53-2
Fysisk form Fast
Kvantitet 2000 g
Molekylformel K{3}O{4}P
Synonym Potassium phosphate, tribasic;Tripotassium phosphate
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium phosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, tripotassium salt