Läs mer
Potassium phosphate, 97%
Produktkod. 15479019
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Unit Size:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15479019 100 g 100g
15489019 500 g 500g
15469019 2000 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15479019 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15168.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7778-53-2 | K{3}O{4}P
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Smältpunkt 1340°C
CAS 7778-53-2
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel K{3}O{4}P
Synonym Potassium phosphate, tribasic;Tripotassium phosphate
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium phosphate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, tripotassium salt