Läs mer
Potassium phosphate, 97%
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2000g
500g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 1340°C |
| CAS | 7778-53-2 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | K{3}O{4}P |
| Synonym | Potassium phosphate, tribasic;Tripotassium phosphate |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium phosphate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Phosphoric acid, tripotassium salt