Läs mer
Potassium phosphate, anhydrous, 97%
Beskrivning
Kaliumfosfat används som gödningsmedel och livsmedelstillsats. Det fungerar som ett buffertmedel för att reglera pH. Den används också i optiska modulatorer och för icke-linjär optik som t.ex. generering av andra övertoner (SHG). Det är involverat i den fasöverföringskatalyserade framställningen av acetylener från motsvarande vicinala dibromföreningar genom dubbel dehydrobromering. Det är också användbart för oxidativ koppling av tioler till disulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium phosphate, anhydrous |
| Smältpunkt | 1340°C |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formel vikt | 212.27 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Densitet | 2.564 g/mL |
Säkerhet och hantering
- Potassium phosphate, anhydrous
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, tripotassium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.