Läs mer
Potassium Phosphate, Dibasic, 1.0M solution in water
Produktkod. 10173064 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10173064 1 L Glasflaska 1 L
10729005 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173064 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397080010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate, dibasic
CAS 7758-11-4, 7732-18-5
Kvantitet 1 L
Molekylformel HK2O4P
Linjär formel K2HPO4
MDL-nummer MFCD00011383
Merck Index 15, 7779
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 174.18
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vikt 174.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.0M, exact strength on the certificate of analysis
Förpackning Glasflaska
Utseende Clear colorless solution
Densitet 1.13, 1.1300g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.