Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt,≥ 98 %, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15648020 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15648020 500 g 500g
15608020 100 g 100g
15618020 1 kg 1kg
15628020 2.5 kg 2.5kg
15658020 6 x 500 g Paket med 6
15638020 4 x 2.5 kg Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15648020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer P3786500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 98 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.17
MDL-nummer MFCD00011383
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate dibasic
Kvantitet 500 g
Linjär formel K2HPO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 174.18g/mol
Procent renhet ≥98%