Läs mer
Kaliumfosfat, dibasisk, 98+%, ACS-reagens
Product Code. 10331211 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Unit Size:
10kg
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10331211 500 g Plastflaska 500g
10546982 5 g Glasflaska 5g
10184333 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
13438578 10 kg Plasttrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10331211 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 424195000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.18
MDL-nummer MFCD00011383
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate, dibasic
Smältpunkt 340,0 °C
Färg Vitt
pH 8,5 till 9,6 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel K2HPO4
Merck Index 15,7779
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1600 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
Formel vikt 174.18
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid torkning 1,0 % max. (105 °C)
Förpackning Plastflaska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.