Läs mer
Potassium phosphate, dibasic, 98+%, ACS reagent
Produktkod. p-43440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
5g
Produktkod. 10546982
Brand: Thermo Scientific Acros 424190050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.18
MDL-nummer MFCD00011383
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate, dibasic
Smältpunkt 340.0°C
Färg Vitt
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel K2HPO4
Merck Index 15,7779
Löslighetsinformation Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vikt 174.18
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid torkning 1.0% max. (105°C)
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.