Läs mer
Kaliumfosfat, dibasisk, 99+%, för analys, vattenfritt
Produktkod. 10509263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10509263 250 g Plastflaska 250g
10541081 1 kg Plastflaska 1kg
11944291 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10509263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215472500
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kaliumfosfat, dibasisk, 99+%, för analys, vattenfattig, Mängd: 5 kg, förpackning: Plasttrumma, CAS: 7758-11-4, vit, Grad: Analys, Smältpunkt: 340,0 grader. C, Molekylformel: HK2O4P, Molekylvikt: 174,18, Procentuell renhet: 99+%, pH: 8,5 till 9,6 (5% soln. vid 20 grader. C) | CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.18
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate, dibasic
Smältpunkt 340,0 °C
Färg Vitt
pH 8,5 till 9,6 (5 % soln vid 20 °C)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Förlust vid torkning 1 % (130 °C) max.
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel K2HPO4
Merck Index 15,7779
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1600 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
Formel vikt 174.18
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.