Läs mer
Kaliumfosfat, dibasiskt, 99+%, för analys, vattenfritt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10541081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10541081
Brand: Thermo Scientific Acros 215470010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kaliumfosfat, dibasiskt, 99+%, för analys, vattenfritt, ACROS Organics , Kvantitet: 5 kg, förpackning: Plasttrumma, CAS: 7758-11-4, Vit, Grad: Analys, Smältpunkt: 340,0 grader C, Molekylformel: HK2O4P, Molekylvikt: 174,18, Renhetsprocent: 99+%, pH: 8,5 till 9,6 (5% lösning vid 20 grader C)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.18
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate, dibasic
Smältpunkt 340.0°C
Färg Vitt
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel K2HPO4
Merck Index 15,7779
Löslighetsinformation Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vikt 174.18
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förlust vid torkning 1% (130°C) max.
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.