Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt, 99 %, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11447202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447202 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11447202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215194505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6320.00 SEK
    6017.42 SEK / 5kg
    Save 302.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Anhydrous potassium phosphate dibasic suitable for various laboratory applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate Dibasic
Namnnotering Vattenfri
CAS 11-4-7758
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel HK2O4P
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vikt 174.2
Procent renhet 100%