Läs mer
Kaliumfosfat, dibasiskt, 99 %, för HPLC, vattenfritt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13256319 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13256319 250 g Plastflaska 250g
1 options
Produktkod. 13256319 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 447362500
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate, dibasic
Smältpunkt 340,0 °C
CAS 11-4-7758
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel HK2O4P
Linjär formel K2HPO4
Merck Index 15,7779
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Löslighetsinformation Klar, färglös
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 174.18
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vikt 174.18
Procent renhet 99%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.