Läs mer
Kaliumfosfatdibasisk, ≥ 99 % (T), puriss. p.a., ACS-reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium phosphate dibasic |
| CAS | 11-4-7758 |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | HK2O4P |
| Linjär formel | K2HPO4 |
| MDL-nummer | MFCD00011383 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Synonym | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
| InChI-nyckel | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
| Visa mer |