Läs mer
Kaliumfosfat dibasisk vattenfri MP Biomedicals
Produktkod. 11437202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437202 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11437202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215194501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1250.22 SEK / 1kg
    Save 64.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Anhydrous powder suitable for use in molecular biology and biochemical research applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate
Namnnotering Dibasisisk anhydr
CAS 11-4-7758
Fysisk form Powder
Kvantitet 1 kg
Molekylformel HK2O4P
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vikt 174,18 (Vattenfattig)
Procent renhet 100%