Läs mer
Kaliumfosfat, Dibasic, Endotoxin Testad, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15548104 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548104 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
15538104 500 g Poly flaska 500g
15558104 5 kg Poly Pail 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15548104 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 325005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.17
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate
Namnnotering Dibasic, Endotoxin Tested
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 174.18
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Förpackning Poly flaska