Läs mer
Kaliumfosfat, Dibasic, Endotoxin Testad, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15558104 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
Produktkod. 15558104
Brand: Avantor J.T.Baker 325006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.17
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate
Namnnotering Dibasic, Endotoxin Tested
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 174.18
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Förpackning Poly Pail