Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt (fint vitt kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10468153
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10468153 1 kg Poly flaska 1kg
10677623 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10468153 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP3631
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 11-4-7758 | Molekylformel: HK2O4P | Molekylvikt: 174,17 g/mol
Kaliumfosfatdibasisk (fint vitt kristallint pulver)
Detta kaliumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellkultur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.17
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate Dibasic
Smältpunkt 340 °C
Färg Vitt
pH 8.5 till 9.6
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Identifiering Godkännandetest
Förlust vid torkning 1,0% max.
Förpackning Poly flaska
Analysprocentintervall ≥98.0 %
Nedbrytningsinformation >180 °C
Merck Index 15, 7779
Formel vikt 174.18
Procent renhet ≥98.0%