Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt (fint vitt kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-27957
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10677623
Brand: Fisher BioReagents BP363500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kaliumfosfat dibasic (fint vitt kristallint pulver)
Detta kaliumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.17
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate Dibasic
Smältpunkt 340°C
Färg Vitt
pH 8.5 to 9.6
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥98.0 %
Merck Index 15, 7779
Formel vikt 174.18
Procent renhet ≥98.0%
Identifiering Pass Test
Förlust vid torkning 1.0% max.
Förpackning Glasflaska
Nedbrytningsinformation >180°C