Beskrivning
Kaliumfosfat förekommer i flera former: monobasisk, dibasisk och tribasisk. De flesta pH-neutrala kaliumfosfatbuffertlösningarna består av blandningar av monobasiska och dibasiska former i varierande grad, beroende på önskat pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Phosphate, Dibasic |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1g/20 ml); Olöslig till lätt löslig i etanol; olöslig i alkohol. |
| Formel vikt | 174.18 |
| Procent renhet | ≥98 % (Vattenlös) |