Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11470562 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470562 100 g 100g
11480562 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470562 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02191431.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    385.58 SEK / 100g
    Save 19.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som en komponent för en mängd olika medier som används i odling av mikroorganismer och i fosfatbuffrad saltlösning (PBS). Kaliumfosfat dibasiskt, MP Biomedicals är ett reagens med hög buffringskapacitet. Förutom att hjälpa till att bibehålla pH, levererar den
Kaliumfosfat förekommer i flera former: monobasisk, dibasisk och tribasisk. De flesta pH-neutrala kaliumfosfatbuffertlösningarna består av blandningar av monobasiska och dibasiska former i varierande grad, beroende på önskat pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.17
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water; Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formel vikt 174.2
Procent renhet ≥98% (Anhydrous)
Kvalitet ACS