Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt trihydrat, 99+%, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11477202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477202 1 kg 1kg
11487202 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215194601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 SEK
    2313.50 SEK / 1kg
    Save 116.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 16788-57-1
Molekylformel H7K2O7P
Molekylvikt (g/mol) 228.22
MDL-nummer MFCD00149926
InChI-nyckel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-namn dikaliumtrihydratvätefosfat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99+%
Formel vikt 228.2