Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt trihydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11496601 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496601 100 g 100g
11406611 500 g 500g
11416611 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496601 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219484580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 SEK
    864.64 SEK / 100g
    Save 43.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-03-2027
CAS: 16788-57-1 | Formula: H7K2O7P | Weight: 228.22 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 16788-57-1
Molekylformel H7K2O7P
Molekylvikt (g/mol) 228.22
MDL-nummer MFCD00149926
InChI-nyckel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-namn dikaliumtrihydratvätefosfat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 228.2