Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt trihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11410572 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410572 100 g 100g
11420572 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410572 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02191432.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 100g
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Kaliumfosfat dibasiskt trihydrat, MP Biomedicals är ett reagens med hög buffringskapacitet. Det används vanligtvis som en komponent i mikroorganismodlingsmedier och i fosfatbuffert
Kaliumfosfat förekommer i flera former: monobasisk, dibasisk och tribasisk. De flesta pH-neutrala kaliumfosfatbuffertlösningarna består av blandningar av monobasiska och dibasiska former i varierande grad, beroende på önskat pH.
  • Det används vanligtvis som en komponent för en mängd olika medier som används i odling av mikroorganismer
  • Det är en komponent i fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
  • Förutom att hjälpa till att bibehålla pH, tillför den essentiellt fosfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16788-57-1
Molekylformel H7K2O7P
Molekylvikt (g/mol) 228.22
MDL-nummer MFCD00149926
InChI-nyckel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-namn dikaliumtrihydratvätefosfat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/mL); Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formel vikt 228.18g/mol
Kvalitet Reagens