Beskrivning
Kaliumfosfat förekommer i flera former: monobasisk, dibasisk och tribasisk. De flesta pH-neutrala kaliumfosfatbuffertlösningarna består av blandningar av monobasiska och dibasiska former i varierande grad, beroende på önskat pH.
- Det används vanligtvis som en komponent för en mängd olika medier som används i odling av mikroorganismer
- Det är en komponent i fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
- Förutom att hjälpa till att bibehålla pH, tillför den essentiellt fosfat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Phosphate |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (100 mg/ml); Olöslig till lätt löslig i etanol; olöslig i alkohol. |
| Formel vikt | 228,18 g/mol |
| Procent renhet | 99.8% |
| Kvalitet | Reagens |