Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt trihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457202 100 g 100g
11467202 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02151946.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    467.38 SEK / 100g
    Save 23.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som en komponent för en mängd olika medier som används i odling av mikroorganismer och i fosfatbuffrad saltlösning (PBS). Kaliumfosfat dibasiskt trihydrat, MP Biomedicals är ett reagens med hög buffringskapacitet. Förutom att hjälpa till att underhålla
Kaliumfosfat förekommer i flera former: monobasisk, dibasisk och tribasisk. De flesta pH-neutrala kaliumfosfatbuffertlösningarna består av blandningar av monobasiska och dibasiska former i varierande grad, beroende på önskat pH.
Användningen av höga koncentrationer av kaliumfosfat vid immobilisering av affinitetsligander på epoxidaktiverade stationära faser har granskats. Ett tvåfassystem av vattenhaltigt kaliumfosfat och poly(etylenglykol) för isolering av E. coliβ -galaktosidas ochβ -galaktosidasfusionsproteiner har publicerats. Kvantifieringen av nonjoniska ytaktiva ämnen i buffrade lösningar med användning av starka katjon- och anjonbytes-HPLC-skyddskolonner och kaliumfosfatlösning har undersökts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16788-57-1
Molekylformel H7K2O7P
Molekylvikt (g/mol) 228.22
MDL-nummer MFCD00149926
InChI-nyckel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-namn dikaliumtrihydratvätefosfat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Fysisk form Crystalline Granules
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/mL) ; Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formel vikt 228.23
Procent renhet ≥99%