Beskrivning
Kaliumfosfat förekommer i flera former: monobasisk, dibasisk och tribasisk. De flesta pH-neutrala kaliumfosfatbuffertlösningarna består av blandningar av monobasiska och dibasiska former i varierande grad, beroende på önskat pH.
Användningen av höga koncentrationer av kaliumfosfat vid immobilisering av affinitetsligander på epoxidaktiverade stationära faser har granskats. Ett tvåfassystem av vattenhaltigt kaliumfosfat och poly(etylenglykol) för isolering av E. coliβ -galaktosidas ochβ -galaktosidasfusionsproteiner har publicerats. Kvantifieringen av nonjoniska ytaktiva ämnen i buffrade lösningar med användning av starka katjon- och anjonbytes-HPLC-skyddskolonner och kaliumfosfatlösning har undersökts.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Kristallina granuler |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (100 mg/ml); Olöslig till lätt löslig i etanol; olöslig i alkohol. |
| Formel vikt | 228.23 |
| Procent renhet | ≥99% |