Läs mer
Kaliumfosfatdibasisk trihydrat, Puriss. p.a., ≥99,0 % (T), Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium phosphate dibasic trihydrate |
| CAS | 16788-57-1 |
| Färg | Vitt |
| CAS Max % | 1 |
| Kvantitet | 25 kg |
| Molekylformel | H7K2O7P |
| Linjär formel | K2HPO4 · 3H2O |
| Synonym | Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate; Dipotassium phosphate; di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate |
| InChI-nyckel | XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O |
| Visa mer |