Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt trihydrat, (vitt, kristallint pulver/reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 5 kg |
| Formel vikt | 228.2 |
| Procent renhet | 99.8% |
| Kvalitet | Reagens |