Läs mer
Kaliumfosfat, dibasiskt, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15578204 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15578204 2.5 kg Polyflaska Varje
1 options
Produktkod. 15578204 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 401205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För vätskekromatografi och molekylärbiologitillämpningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate
Namnnotering Dibasic
CAS 11-4-7758
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel HK2O4P
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formel vikt 174.18
Kvalitet Ultrapure Bioreagens
Förpackning Polyflaska
Densitet 1L = 0.00kg